Learn More
RAB2A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E1B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | RAB2A |
|---|---|
| Clone | 3E1B10 |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16860166
|
Proteintech
67501-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16850166
|
Proteintech
67501-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The RAB2A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB2A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB2A antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
| RAB2A | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 5862 | |
| Primary |
| 3E1B10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG2b |