missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RAB38 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 12234-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
May be involved in melanosomal transport and docking. Involved in the proper sorting of TYRP1.Spécification
| RAB38 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| RAB38 | |
| Melanoma antigen NY MEL 1, NY MEL 1, RAB38, Ras related protein Rab 38, rrGTPbp | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 23682, 72433 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P57729, Q8QZZ8 | |
| Rab38 | |
| RAB38 Fusion Protein Ag2874 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu