missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CMKLR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CMKLR1.
Brand: Abnova PAB17509.100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| CMKLR1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CMKLR1. | |
| In PBS, pH 7.4 (150mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol) | |
| Q99788 | |
| CMKLR1 | |
| A synthetic peptide corresponding to internal of human CMKLR1. | |
| RUO | |
| 1240 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:500-1:1000) ELISA (1:20000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| CMKLR1 | |
| CHEMERINR/ChemR23/DEZ/MGC126105/MGC126106 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| This antibody detects endogenous levels of total CMKLR1 protein. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering