missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCL3, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CXCL3.
Marque: Abnova PAB24947.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CXCL3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (1:50-1:200) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| CXCL3 | |
| CXCL3 | |
| A synthetic peptide corresponding to CXCL3. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| CXCL3 polyclonal antibody detects endogenous levels of CXCL3. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunohistochemistry (PFA fixed) | |
| 1 mg/mL | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CXCL3. | |
| In PBS, pH 7.2 (0.05% sodium azide) | |
| CINC-2b/GRO3/GROg/MIP-2b/MIP2B/SCYB3 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 2921 | |
| Human | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu