missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERK/MAPK (phospho T202/Y204), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of ERK/MAPK.
Marque: Abnova PAB9666.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| ERK/MAPK | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of ERK/MAPK. | |
| In 10mM HEPES, 150mM NaCl, pH 7.5 (50% glycerol, 10% BSA) | |
| Rabbit | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| Bovine, Canine, Chicken, Fish, Frog, Human, Mouse, Primate, Rat | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| P63086 | |
| Synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding T202/Y204 of rat ERK/MAPK. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur