missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tnk2, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tnk2.
Marque: Abnova PAB19781.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Tnk2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tnk2. | |
| In serum (0.02% sodium azide) | |
| ACK1/AW552477/Ack/Cdgip/MGC37479/Pyk1 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:160000) Western Blot (1:1000-2000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Tnk2 | |
| Tnk2 | |
| A synthetic peptide corresponding to amino acids 278-289 of mouse Tnk2. | |
| RUO | |
| 51789 | |
| Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu