missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabies Virus Nucleoprotein Antibody (12) [Alexa Fluor™ 750] - (CVS-11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-33166AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Rabies Virus Nucleoprotein Monoclonal antibody specifically detects Rabies Virus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
Spécification
| Rabies Virus Nucleoprotein | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Sandwich ELISA Detection | |
| 12 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Rabies Virus Nucleoprotein (Uniprot#: Q8JXF6; Met1-Ser450). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu