Learn More
Atrow™ Portoir
Marque: Atrow™ 843288
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan
Spécification
Revêtement Rilsan blanc | |
3 x 8 | |
Tube à centrifuger de 30 mm de diamètre | |
280 mm |
Portoir | |
Tubes (24) | |
1 de chaque | |
90 mm |