Learn More
Atrow™ Portoir
34.34€ - 3320.00€
Code produit | Marque | Array | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11768262
|
Atrow™
840108 |
10 x 10 | 55 mm | 172 mm |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11788232
|
Atrow™
843288 |
3 x 8 | 90 mm | 280 mm |
86.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11778282
|
Atrow™
854038 |
4 x 3 | 65 mm | 100 mm |
49.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11798302
|
Atrow™
864128 |
4 x 12 | 100 mm | 296 mm |
82.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15251316
|
Atrow™
844038 |
4 x 3 | 55 mm | 72 mm |
70.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11768282
|
Atrow™
848168 |
8 x 16 | 55 mm | 270 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11788292
|
Atrow™
854128 |
4 x 12 | 65 mm | 296 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11722294
|
Atrow™
805058 |
5 x 5 | 25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11798292
|
Atrow™
864068 |
4 x 6 | 100 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11718242
|
Atrow™
843268 |
2 x 6 | 80 mm | 215 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15990246
|
Atrow™
805108 |
5 x 10 | 25 cm | 103 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11708312
|
Atrow™
874068 |
4 x 6 | 100 mm | 176 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11758262
|
Atrow™
844128 |
4 x 12 | 55 mm | 206 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan