Learn More
Atrow™ Portoir
Marque: Atrow™ 854128
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan
Spécification
White Rilsan Coating | |
4 x 12 | |
16, 18 and 20mm dia. short test tube | |
296 mm |
Rack | |
Tubes (48) | |
1 Each | |
65 mm |