Learn More
Atrow™ Portoir
Marque: Atrow™ 864068
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan
Spécification
Revêtement Rilsan blanc | |
4 x 6 | |
Tube à essai court de 16, 18 et 20 mm de diamètre | |
150 mm |
Portoir | |
Tubes (24) | |
1 de chaque | |
100 mm |