Learn More
Atrow™ Portoir
Marque:  Atrow™ 805108
Informations supplémentaires : Poids : 4.80000kg
Code produit. 15990246
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Portoir en acier avec revêtement Rilsan™ blanc
• Bonne résistance chimique
• Supporte des températures jusqu'à 100°C
• Portoir Rilsan
Spécification
Spécification
5 x 10
Microtubes
25 cm
Tubes (50)
103 mm
11 cm