Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Marque: Thermo Scientific™ 4000701
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.67860kg
Description
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Se reporter aux spécifications pour obtenir des détails supplémentaires et la liste des congélateurs contrôlés par paliers compatibles.Spécification
Noir | |
Compatible avec tous les congélateurs CryoMed | |
Rack pour tubes (petits) |
76 ampoules de 1,2 ml / 2 ml | |
76 ampoules de 1,2 ml / 2 ml |