Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000700
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11796489
  • 1130.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-09-2024
Description
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
Se reporter aux spécifications pour obtenir des détails supplémentaires et la liste des congélateurs contrôlés par paliers compatibles.
Spécification
Spécification
Argent
Compatible avec tous les congélateurs CryoMed
Rack de congélation pour canes
77 Cannes
77 tiges