Learn More
Ractopamine Antibody (Rac1), Novus Biologicals™
Code produit 18555812 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
Conditionnement:
25µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18555812 0.025 mL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18555812 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1288470.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
Ractopamine Monoclonal specifically detects Ractopamine in Non-species specific samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Ractopamine
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone Rac1
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:10000
Formule Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gène C18H23NO3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Rac-OVA.
Méthode de purification Unpurified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Spécificité du test Specific for Ractopamine.
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Ascites
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only