missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rae-1 Antibody (199215), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Code produit 18075825 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18075825 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18075825 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1758I

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

Rae-1 Monoclonal antibody specifically detects Rae-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Rae-1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 199215
Conjugué Janelia Fluor 549
Formule 50mM Sodium Borate
Espèces hôtes Rat
Immunogène BaF3 mouse pro-B cell line transfected with Rae-1 beta and Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Rae-1 delta
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.5 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8480
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.