Learn More
OHAUS™ Balance Ranger™ 7000
La balance OHAUS™ Ranger™ 7000 offre une haute résolution, dispose d’un grand affichage et d’une grande mémoire.
1555.00€ - 3525.00€
Spécification
Type de connexion | Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 et USB standard (inclus) et un troisième port en option RS232 ou Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel. Fonction de transfert de données. |
---|---|
Structure | Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau |
Type d’affichage | Affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur |
Type de protection | IP54 |
Modes de pesée | Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once, unité personnalisée |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15614553
|
OHAUS™
30088847 |
35,00 kg |
1555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16002415
|
OHAUS™
30088832 |
3,00 kg |
3525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Simplifiez les applications complexes et minimisez le besoin de calculs manuels grâce aux 10 modes d’application avancés, au contrôle des périphériques et à un kit en option pour la plateforme d’une seconde balance
- La balance la plus précise de sa catégorie avec un temps de stabilisation d’une seconde, une résolution d’affichage allant jusqu’à 75 000 d ou 350 000 d et des certifications pour un usage commercial légal
- Balance extrêmement solide idéale dans les environnements industriels difficiles
- Comprend un boîtier métallique IP54 et un terminal métallique scellé
Spécification
Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 et USB standard (inclus) et un troisième port en option RS232 ou Ethernet (accessoires vendus séparément). Sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel. Fonction de transfert de données. | |
Affichage graphique couleur WQVGA avec luminosité contrôlée par l’utilisateur | |
Gramme, kilogramme, once, livre, livre:once, unité personnalisée |
Conception modulaire, boîtier moulé sous pression, plateforme amovible en acier inox, crochet de pesée intégré, bouton de verrouillage du menu, indicateur de niveau | |
IP54 |