missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAP1A Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497979 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497979 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497979 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335089R
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RAP1A Polyclonal antibody specifically detects RAP1A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RAP1A
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène C21KG, G-22K, GTP-binding protein smg p21A, KREV-1, KREV1Ras-related protein Krev-1, RAP1, RAP1A, member of RAS oncogene family, ras-related protein Rap-1A, RAS-related protein RAP1A, SMGP21
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 39-138 of human RAP1A (NP_002875.1).,, Sequence:, SYRKQVEVDCQQCMLEILDTAGTEQFTAMRDLYMKNGQGFALVYSITAQSTFNDLQDLREQILRVKDTEDVPMILVGNKCDLEDERVVGKEQGQNLARQW
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Endosome Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5906
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.