missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rap2A Antibody [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Code produit 30611416 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30611416 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30611416 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346798AF488

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Rap2A Polyclonal antibody specifically detects Rap2A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Rap2A
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène KREV, K-REV, RAP2, RAP2, member of RAS oncogene family (K-rev), RAP2A, member of RAS oncogene family, ras-related protein Rap-2a, RbBP-30
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RAP2A, member of RAS oncogene family. (Uniprot# P10114)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5911
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.