missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ras-GAP Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-18406CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ras-GAP Polyclonal antibody specifically detects Ras-GAP in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Ras-GAP | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| CoraFluor 1 | |
| CMAVM;CM-AVM;CMAVM1;GAP;p120;p120GAP;p120RASGAP;PKWS;Ras GTPase-activating protein 1;RASA;RASA1;RASGAP | |
| Recognizes region between residues Between Between 625 and 675.. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Core ESC Like Genes, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5921 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu