missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Rasgrp1 Monoclonal antibody specifically detects Rasgrp1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Rasgrp1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S02-2G4 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gène | RAS guanyl-releasing protein 1, CALDAG-GEFI, CALDAG-GEFII, hRasGRP1, RAS guanyl releasing protein 1 (calcium and DAG-regulated), RASGRP |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide of human Rasgrp1 (Uniprot # O95267) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?