missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASL10A Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18276984 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18276984 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18276984 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP158920

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

RASL10A Polyclonal specifically detects RASL10A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RASL10A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 ug/ml
Formule PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène Q92737
Alias de gène ras-like protein family member 10A, RAS-like, family 10, member A, RAS-related on chromosome 22, Ras-related protein on chromosome 22, RRP22Ras-like protein RRP22
Symboles de gène(s) RASL10A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to RASL10A(RAS-like, family 10, member A) The peptide sequence was selected from the N terminal of RASL10A (NP_006468). Peptide sequence PTDGPRLYRPAVLLDGAVYDLSIRDGDVAGPGSSPGGPEEWPDAKDWSLQ.
Poids moléculaire de l’antigène 23 kDa
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10633
Spécificité du test Expected identity based on immunogen sequence: Equine: 85%.
Reconstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Espèces cibles Human, Equine
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.