Learn More
RASSF2 Antibody (S06-2H4), R&D Systems™
Code produit 18666663 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666663 100 μg 100µL
18698703 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18666663 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP319757100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
RASSF2 Monoclonal antibody specifically detects RASSF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigène RASSF2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone S06-2H4
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène KIAA0168DKFZp781O1747, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2, Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 2, ras association domain-containing protein 2, RASFADIN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human RASSF2 (Uniprot # P50749)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9770
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.