missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RB1 Antibody (1F8), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Code produit 18444364 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
100 μg, Alexa Fluor 700
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18444364 100 μg, Alexa Fluor 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444364 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP254483AF700

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

RB1 Monoclonal antibody specifically detects RB1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RB1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 1F8
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène OSRC, osteosarcoma, p105-Rb, pp110, pRb, Rb, retinoblastoma 1, retinoblastoma suspectibility protein, retinoblastoma-associated protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human RB1 protein fragment of 283 amino acid residues. (Uniprot: P06400)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5925
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.