missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RBM22 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30497226 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30497226 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497226 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335096MFV610

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

RBM22 Polyclonal antibody specifically detects RBM22 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigène RBM22
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Cwc2, FLJ10290, fSAP47, functional spliceosome-associated protein 47, pre-mRNA-splicing factor RBM22, RNA binding motif protein 22, ZC3H16RNA-binding motif protein 22, Zinc finger CCCH domain-containing protein 16
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human RBM22 (NP_060517.1).,, Sequence:, MATSLGSNTYNRQNWEDADFPILCQTCLGENPYIRMTKEKYGKECKICARPFTVFRWCPGVRMRFKKTEVCQTCSKLKNVCQTCLLDLEYGLPIQVRDAGLSFKDDMPKSDVNKEYYTQNMEREISNSDGTRPVGMLGKATSTSDMLLKLARTTPYYKRNRPHICSFWVKGECKRGEECPYRHEKPTDPDDPLADQNIKDRYYGINDPVADKLLKRASTMPRLDPPEDKT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55696
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.