missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Antibody (423619), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB34761CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Monoclonal antibody specifically detects RBP4/Retinol-Binding Protein 4 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Spécification
| RBP4/Retinol-Binding Protein 4 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| interstitial, Plasma retinol-binding protein, retinol binding protein 4, plasma, retinol-binding protein 4, plasma | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse RBP4/Retinol-Binding Protein 4, Met1-Leu201, Accession # NP_035385 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism | |
| 5950 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF | |
| 423619 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu