Learn More
RC74 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18607701 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607701 0.02 mL 0.02mL
18623760 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18607701 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2935680.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
RC74 Polyclonal specifically detects RC74 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RC74
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène CPSF2L, FLJ10871, INT9, integrator complex subunit 9, Protein related to CPSF subunits of 74 kDa, RC74, RC-74
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 459-658 of human INTS9 (NP_060720.2). KLLKEVQPLHVVCPEQYTQPPPAQSHRMDLMIDCQPPAMSYRRAEVLALPFKRRYEKIEIMPELADSLVPMEIKPGISLATVSAVLHTKDNKHLLQPPPRPAQPTSGKKRKRVSDDVPDCKVLKPLLSGSIPVEQFVQTLEKHGFSDIKVEDTAKGHIVLLQEAETLIQIEEDSTHIICDNDEMLRVRLRDLVLKFLQKF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55756
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus