Learn More
RCC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Spécification
| Antigène | RCC2 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30231362
|
Novus Biologicals
NBP3-35311-20ul |
20 μL |
190.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30229661
|
Novus Biologicals
NBP3-35311-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RCC2 Polyclonal antibody specifically detects RCC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpécification
| RCC2 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| DKFZp762N0610, KIAA1470, protein RCC2, RCC1-like protein TD-60, regulator of chromosome condensation 2, TD60, TD-60, Telophase disk protein of 60 kDa | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 323-522 of human RCC2 (NP_001129676.1).,, Sequence:, QILPVPNVVVRDVACGANHTLVLDSQKRVFSWGFGGYGRLGHAEQKDEMVPRLVKLFDFPGRGASQIYAGYTCSFAVSEVGGLFFWGATNTSRESTMYPKAVQDLCGWRIRSLACGKSSIIVAADESTISWGPSPTFGELGYGDHKPKSSTAAQEVKTLDGIFSEQVAMGYSHSLVIARDESETEKEKIKKLPEYNPRTL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 55920 | |
| IgG | |
| Affinity purified |