Description
RCN3 Polyclonal specifically detects RCN3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | RCN3 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000 |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q96D15 |
| Alias de gène | EF-hand calcium-binding protein RLP49, reticulocabin, reticulocalbin 3, EF-hand calcium binding domain, reticulocalbin-3, RLP49 |
| Symboles de gène(s) | RCN3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |