missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCOR1/CoREST Antibody (SR2107), Novus Biologicals™

Code produit 18625964 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18625964 100 μg 100µL
18692094 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18625964 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321977100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

RCOR1/CoREST Monoclonal antibody specifically detects RCOR1/CoREST in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène RCOR1/CoREST
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone SR2107
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène KIAA0071CORESTRCORREST corepressor, Protein CoREST, REST corepressor 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human RCOR1/CoREST (Uniprot #: Q9UKL0)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23186
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.