Learn More
Cytiva Microbilles de RT-PCR illustra™ Ready-To-Go™
Optimisé pour effectuer une transcription inverse en une étape ou classique en deux étapes. Les microbilles RT-PCR Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ sont stables à température ambiante, pré-mélangées et prêtes pour les réactions pré-distribuées.
Marque: Cytiva 27-9267-01
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Les réactifs sont optimisés pour une synthèse complète de l’ADNc (>7,5 kb) et une sensibilité optimale depuis la PCR
- Fournis dans des tubes / plaques à paroi fine de 0,5 ml ou 0,2 ml compatibles avec la plupart des thermocycleurs
- Fournis avec les amorces pd(N)6 et oligo(dT) pour plus de flexibilité
- Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
- La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
Spécification
Microbilles stables à température ambiante contenant du tampon, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, environ 2 unités d’ADN polymérase Taq, transcriptase inverse M-MLV, RNAguard (porcin) et des stabilisateurs (y compris de la BSA exempte de RNase/DNase), lorsqu’une microbille est reconstituée à 50. À température ambiante dans une housse avec un desséchant | |
1 kit | |
96 |
Tube 0,2 ml | |
PCR en temps réel | |
200 μl |