Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur de réservoir de réactif
Le refroidisseur de réservoir constitue un moyen exempt de glace et non toxique de prolonger le temps de travail et de préserver l’intégrité des réactifs sensibles à la température.
121.00€ - 128.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Description | Refroidisseur de réservoir de réactif |
L’appareil peut contenir | Réservoirs à réactifs |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Réactif |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16330412
|
Fisherbrand™
|
50 et 55 ml | Violet |
121.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16340412
|
Fisherbrand™
|
50 et 55 ml | Bleu |
128.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16350412
|
Fisherbrand™
|
50 et 55 ml | Violet & bleu |
121.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16360412
|
Fisherbrand™
|
100 ml | Violet |
121.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16370412
|
Fisherbrand™
|
100 ml | Bleu |
121.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16380412
|
Fisherbrand™
|
100 ml | Violet & bleu |
121.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les réactifs sont conservés à moins de 5°C (41°F) pendant environ 3 heures
- La solution sans glace élimine le risque de contamination par des bains de glace sales
- Empilable : économisez de l’espace lors du stockage dans un congélateur ou sur un paillasse
- La conception symétrique du refroidisseur permet de monter les réservoirs de réactifs dans les deux sens
- Mélange non toxique d’eau et d’agents bactériostatiques qui refroidit et se fige rapidement
- Conception étanche grâce à une fabrication en PP soudé par ultrasons
- Ne pas autoclaver, ne pas utiliser avec de l’azote liquide
- Réutilisable
- Garantie de deux ans
Spécification
Autoclavable | |
Réservoirs à réactifs | |
Réactif | |
Refroidisseur | |
Rectangulaires | |
5,70 in | |
1,75 in | |
0,14 kg |
Refroidisseur de réservoir de réactif | |
PP | |
Réservoirs à réactifs | |
1 | |
2 ans | |
14,30 cm | |
0,31 lb |