Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif, polystyrène stérile
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage
Marque: Heathrow Scientific™ 120647
327.06 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.26800kg
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les graduation sur le bord supérieur et les parois intérieures permettent de mesurer facilement le liquide et de réduire les déchets de réactifs coûteux
- Les becs verseurs aux quatre coins permettent un versement facile sans débordement et réduisent les risques d’égouttement
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- En sachets hermétiques à ouverture facile. Ouverture sans ciseaux
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
- Brevet de modèle en instance
Spécification
3,38 oz | |
Néant | |
5 conditionnement | |
4,3 x 1,9 x 1,3 | |
Stérile | |
Réactif | |
3,2 cm | |
4,3 po | |
104deg;F en fonctionnement | |
1200 | |
5 / sachet, 40 sachets | |
100 ml | |
4,8 cm | |
1 bac de fond | |
Conique |
Dnase, Rnase amp; Apyrogène | |
Blanc | |
100 ml | |
PS | |
Réservoir de réactif | |
1,3 po | |
Réservoir | |
10,9 cm | |
40deg;C en fonctionnement | |
200 | |
200 | |
1,9 po | |
Non | |
Oui |