Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs et étalons pour analyseur de silice Orion™ 2230XP
Les réactifs et les étalonnages standards dont vous avez besoin pour manipuler et maintenir l’analyseur XP silice de Thermo Scientific™ Orion™ 2230.
49.05€ - 250.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914267
|
Thermo Scientific™
2230RE |
Réactifs 1,2 et 3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15904267
|
Thermo Scientific™
223020 |
Référence d’étalonnage 200 ppb |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Assurez-vous que vous disposez des réactifs et des étalons dont vous avez besoin pour utiliser et entretenir l’analyseur de silice 2230XP Thermo Scientific™ Orion™. Le kit de réactifs contient les trois réactifs requis pour le fonctionnement et les étalons disponibles dans des flacons individuels. Pour une utilisation avec l’analyseur de silice 2230XP Orion.
Garantie : Prêt à l’emploiClause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.