Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque réceptrice
Pour la filtration au format 96 puits. Les plaques réceptrices Macherey Nagel™ sont des accessoires essentiels pour le travail à haut débit.
Marque:  Macherey-Nagel™ 740689.4
Informations supplémentaires : Poids : 0.56900kg
Code produit. 11912542
  • 186.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Accessoire plaque réceptrice
  • Applications à haut débit
  • Frittées de filtration
  • Adaptées à la centrifugation et au vide
Spécification
Spécification
Plaque à 96 puits
Inserted hydrophilized filter frits of 50μm pore size