Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque réceptrice
Pour la filtration au format 96 puits. Les plaques réceptrices Macherey Nagel™ sont des accessoires essentiels pour le travail à haut débit.
183.00€ - 186.00€
Spécification
Format 96-well Plate
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
11942542
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740688.4
Inserted filter frits of 50μm pore size
183.00€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 
11912542
Afficher les documents Détails de la promotion
Macherey-Nagel™
740689.4
Inserted hydrophilized filter frits of 50μm pore size
186.00€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Accessoire plaque réceptrice
  • Applications à haut débit
  • Frittées de filtration
  • Adaptées à la centrifugation et au vide
Spécification
Spécification
96-well Plate