Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque réceptrice
Pour la filtration au format 96 puits. Les plaques réceptrices Macherey Nagel™ sont des accessoires essentiels pour le travail à haut débit.
Marque: Macherey-Nagel™ 740688.4
Informations supplémentaires : Poids : 0.57200kg
Description
- Accessoire plaque réceptrice
- Applications à haut débit
- Frittées de filtration
- Adaptées à la centrifugation et au vide
Spécification
Plaque à 96 puits | |
Inserted filter frits of 50μm pore size |