Learn More
Heidolph™ Ballons de réception
For use with rotary evaporators
Marque: Heidolph™ 15-300-004-11
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.08000kg
Description
- Avec S 35/20
- Référence 15-300-004-11 : inclure les vannes de vidange
- Inclus en standard pour tous les modèles industriels Hei-VAP
Spécification
Transparent | |
Flacon récepteur | |
35/20 |
Verre | |
Évaporateurs rotatifs | |
10 L |