Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur avec revêtement PUR
Spécialement conçu pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Le flacon récepteur avec revêtement en PUR Lenz Laborglasinstrumente™ est fabriqué en verre DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03064058
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Avec joint sphérique S 35
- Avec revêtement PUR très transparent
- Autoclavable
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Verre Duran | |
Évaporateurs rotatifs | |
500 mL |
Flacon récepteur | |
PUR | |
105 mm |