Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon récepteur avec revêtement PUR
Spécialement conçu pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Le flacon récepteur avec revêtement en PUR Lenz Laborglasinstrumente™ est fabriqué en verre DURAN™ durable.
122.52€ - 124.23€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Type | Flacon récepteur |
À utiliser avec (équipement) | Évaporateurs rotatifs |
Matériau (revêtement) | PUR |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12343443
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03064058 |
500 mL |
124.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10355385
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03064070 |
1 000 ml |
122.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec joint sphérique S 35
- Avec revêtement PUR très transparent
- Autoclavable
- Disponible dans toute une gamme de capacités
Spécification
Verre Duran | |
Flacon récepteur | |
Évaporateurs rotatifs | |
PUR |