Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plomberie et accessoires pour refroidisseur
Ces kits de plomberie pour refroidisseur comprennent un tube flexible, une isolation pour tube et des colliers de serrage.
Marque:  Thermo Scientific™ 3330292
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10719181
  • 376.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-04-2023
Description
Les kits de plomberie et accessoires pour refroidisseur Thermo Scientific™ comprennent un tube flexible, une isolation pour tube et des colliers de serrage.
Features:
  • Include flexible tubing, tubing insulation, and hose clamps
Spécification
Spécification
Tubing, Insulation
Tubing
6 mm ID per meter
ThermoTemp, Polar, VersaCool
Insulated flexible SS tubing with M16x1 threaded fittings 0.5 meter long