Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine B4GALT1 / GGTB2 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) B4GALT1 / GGTB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marque:  enQuireBio™ QP5702-ec-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15987119
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
NP_803478.1
B4GALT1 / GGTB2 Protein
Research Use Only
B4GALT1
Recombinant Protein
E. coli
MKFREPLLGG SAAMPGASLQ RACR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281781
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Bovine
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol