Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine B4GALT1 / GGTB2 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) B4GALT1 / GGTB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_803478.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 281781 |
Nom | B4GALT1 / GGTB2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947119
|
enQuireBio™
QP5702-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15967119
|
enQuireBio™
QP5702-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15957119
|
enQuireBio™
QP5702-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977119
|
enQuireBio™
QP5702-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15987119
|
enQuireBio™
QP5702-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15997119
|
enQuireBio™
QP5702-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_803478.1 | |
B4GALT1 / GGTB2 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Bovine | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281781 | |
Research Use Only | |
B4GALT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKFREPLLGG SAAMPGASLQ RACR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |