Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine CASQ2 Protein
A cDNA sequence encoding the CASQ2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
273.00€ - 737.00€
Spécification
Nom | CASQ2 Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | Native Protein |
Réactivité croisée | Canine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916708
|
enQuireBio™
QP11280-2UG |
2 μg |
273.00€
2µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15926708
|
enQuireBio™
QP11280-5UG |
5 μg |
409.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15906708
|
enQuireBio™
QP11280-10UG |
10 μg |
737.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
CASQ2 Protein | |
Untagged | |
Canine | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
CASQ2 |
Recombinant Protein | |
Native Protein | |
MKRTHLFIAG LYLLASCRAE EGLNFPTYDG KDRVVSLTEK NFKQVLKKYD VLCLYYHESV SSDKVAQKQF QLKEIVLELV AQVLEHKDIG FVMVDAKKEA KLAKKLGFDE EGSLYVLKGD RTIEFDGEFA ADVLVEFLLD LIEDPVEIIN SKLEVQAFER IEDQIKLIGF FKSEESEYYK AFEEAAEHFQ PYIKFFATFD KGVAKKLSLK MNEVDFYEPF MDEPIAIPDK PYTEEELVEF VKEHQRPTLR RLRPEDMFET WEDDLNGIHI VAFAERSDPD GYEFLEILKQ VARDNTDNPD LSIVWIDPDD FPLLVAYWEK TFKIDLFKPQ IGVVNVTDAD SVWMEIPDDD DLPTAEELED WIEDVLSGKI NTEDDDNEEG DDGDDDEDDD DDDGNNSDEE SNDDSDDDDE | |
483134 |