missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey IL-12 (linked heterodimer) Code produit.: 18727816

R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey IL-12 (linked heterodimer)

Code produit. 18727816
50 μg, 50µg
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18727816

Marque: R&D Systems™ 10215CL050

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

GS Linker, Defined heterodimer stoichiometry.

Measured by its ability to enhance IFN-gamma secretion in NK-92 human natural killer lymphoma cells. The ED50 for this effect is 0.15-0.9 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001274204 (IL-12p40) & XP_005546300 (IL-12p35)
À utiliser avec (application) Bioactivity
Identification génétique (Entrez) 3592
Poids moléculaire 58 kDa
Nom CLMF p35, CLMF1, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, IL12, IL-12 subunit p35, IL-12, subunit p35, IL12A, interleukin 12, p35, interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocytematuration factor 1, p35), interleukin-12 alpha chain, interleukin-12 subunit alpha, natural killer cell stimulatory factor 1, 35 kD subunit, NF cell stimulatory factor chain 1, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1, p35
Quantité 50 μg
Source

Human embryonic kidney cell, HEK293-derived cynomolgus monkey IL-12 protein

Cynomolgus Monkey IL-12p40 (Ile23-Ser328) Accession # NP_001274204GGGSGGGSGGGSCynomolgus Monkey IL-12p35 (Arg57-Ser253) Accession # XP_005546300N-terminus C-terminus

Conditions de stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugué Unconjugated
Espèces Cynomolgus Monkey
Reconstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Tampon Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Niveau d’endotoxines <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Pureté ou qualité >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus Monkey IL-12 (linked heterodimer) >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis