Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli fabF Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) fabF, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3375.00€
Spécification
Nom | fabF Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | His-SUMO |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | E. coli |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16088210
|
enQuireBio™
QP7326-EC-100UG |
100 μg |
967.00€
100µg |
Expédition estimée: 23-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16008220
|
enQuireBio™
QP7326-EC-1MG |
1 mg |
3375.00€
1mg |
Expédition estimée: 23-09-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
16098210
|
enQuireBio™
QP7326-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
16018220
|
enQuireBio™
QP7326-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
16028220
|
enQuireBio™
QP7326-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
16038220
|
enQuireBio™
QP7326-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
Spécification
fabF Protein | |
His-SUMO | |
E. coli | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_415613.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SKRRVVVTGL GMLSPVGNTV ESTWKALLAG QSGISLIDHF DTSAYATKFA GLVKDFNCED IISRKEQRKM DAFIQYGIVA GVQAMQDSGL EITEENATRI GAAIGSGIGG LGLIEENHTS LMNGGPRKIS PFFVPSTIVN MVAGHLTIMY GLRGPSISIA TACTSGVHNI GHAARIIAYG DADVMVAGGA EKASTPLGVG GFGAARALST RNDNPQAASR PWDKERDGFV LGDGAGMLVL EEYEHAKKRG AKIYAELVGF GMSSDAYHMT SPPENGAGAA LAMANALRDA GIEASQIGYV NAHGTSTPAG DKAEAQAVKT IFGEAASRVL VSSTKSMTGH LLGAAGAVES IYSILALRDQ AVPPTINLDN PDEGCDLDFV PHEARQVSGM EYTLCNSFGF GGTNGSLIFK KI | |
946665 | |
fabF |