missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli MUG Protein
A cDNA sequence encoding the MUG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 947560 |
---|---|
Nom | MUG Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | mug |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991429
|
enQuireBio™
QP12752-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971429
|
enQuireBio™
QP12752-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981429
|
enQuireBio™
QP12752-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
947560 | |
Research Use Only | |
mug | |
E. coli | |
His | |
The MUG solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
MUG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVEDILA PGLRVVFCGI NPGLSSAGTG FPFAHPANRF WKVIYQAGFT DRQLKPQEAQ HLLDYRCGVT KLVDRPTVQA NEVSKQELHA GGRKLIEKIE DYQPQALAIL GKQAYEQGFS QRGAQWGKQT LTIGSTQIWV LPNPSGLSRV SLEKLVEAYR ELDQALVVRG R | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |