Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli UPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the UPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | UPP1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | E. coli |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995059
|
enQuireBio™
QP13899-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985059
|
enQuireBio™
QP13899-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975059
|
enQuireBio™
QP13899-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UPP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
UPP1 solution (1 mg/ml) contains 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKSDVFHLG LTKNDLQGAT LAIVPGDPDR VEKIAALMDK PVKLASHREF TTWRAELDGK PVIVCSTGIG GPSTSIAVEE LAQLGIRTFL RIGTTGAIQP HINVGDVLVT TASVRLDGAS LHFAPLEFPA VADFECTTAL VEAAKSIGAT THVGVTASSD TFYPGQERYD TYSGRVVRHF KGSMEEWQAM GVMNYEMESA TLLTMCASQG LRAGMVAGVI VNRTQQEIPN AETMKQTESH AVKIVVEAAR RLL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |