Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV p23 Protein
A cDNA sequence encoding the EBV p23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
205.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | p23 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | EBV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958188
|
enQuireBio™
QP11735-GST-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948188
|
enQuireBio™
QP11735-GST-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938188
|
enQuireBio™
QP11735-GST-100UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
p23 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
EBV | |
GST | |
EBV- p23 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM glycine pH 9.6 and 50% glycerol. |