Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
213.00€ - 1385.00€
Spécification
Nom HIV-1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée HIV
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15959798
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12240-100UG
100 μg
213.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15979798
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12240-500UG
500 μg
832.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
pour voir le stock disponible 
15969798
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12240-1MG
1 mg
1385.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-11-2023
Spécification
HIV-1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
100mM NaPO4, pH 6 and 0.05% SDS.